Learn More
trans-Zeatin, MedChemExpress
Code produit. 16463797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16463797
Marque: Medchem Express HY19700
MedChemExpress trans-Zeatin is a plant cytokinin, which plays an important role in cell growth, differentiation, and division; trans-Zeatin also inhibits UV-induced MEK/ERK activation.
trans-Zeatin is a plant cytokinin, which plays an important role in cell growth, differentiation, and division
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Zeatin
Forme physique Solid
CAS 1637-39-4
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (456.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 98.53%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.