Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de soutirage pour récipients de transfert
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de transfert LN2, pour Thermo 10
Récipients de transfert LN2, pour Thermo 20
Thermo 30
Conditionnement:
1 pièce
Description
Distribuez facilement jusqu’à 8 l/min (2,12 gal/min) sans versement à l’aide du dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific™.
- Permet de faciliter la distribution de liquides, jusqu’à 8 l/min. (2,12 gal./min.), sans les verser.
- Disponible pour les modèles de 10 litres, 20 litres, et 30 litres
Spécification
Spécification
| Type | Dispositif de soutirage LN2 |
| Capacité (impériale) | 1,05 ft3 |
| Capacité (métrique) | 30 L |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo 30 |