Learn More
Brand™ Pipette électronique microlitre Transferpette™-12
Code produit. p-8012956 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
Comprend:
Adaptateur UK/Irlande
Adaptateur secteur pour l'Europe
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10293212
Marque: Brand™ 705456
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
  • Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
  • 12 canaux
  • Repose-doigt individuel réglable
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
  • Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur, support de dispositif, réservoir de réactifs, outil de montage, huile de silicone et un ensemble de bagues d’étanchéité en FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤ 0,6 %, ± 1,8 μl
Angle 360 °
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique microlitre
Volume (métrique) 15 à 300 μL
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Adaptateur secteur pour l'Europe
Incréments 0,5 μl
Quantité 1 unité
Alimentation électrique 230V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz