Learn More
BRAND™ Pipette électronique microlitre Transferpette™-12
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
Couleur:
Gris
Jaune
Vert
Comprend:
Adaptateur secteur pour l'Europe
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
- 8 canaux
- Repose-doigt individuel réglable
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
- Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur, support de dispositif, réservoir de réactifs, outil de montage, huile de silicone et un ensemble de bagues d’étanchéité en FKM
Spécification
Spécification
| Précision | &le ; 0,8 &percnt ;, ± ; 0,8 μl |
| Angle | 360 ° |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | 8 |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Transferpette |
| Programmabilité | Oui |
| Type | Pipette électronique microlitre |
| Volume (métrique) | 5 à 100 μl |
| Afficher plus |