Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, volume réglable
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7163695 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 1 μl
0,5 à 10 μl
0.1 à 2.5μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
500 à 5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16467795
Marque: BRAND™ 705868
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
  • Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
  • Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
  • Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
  • Pointe conique universelle
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Description Transferpette™ S, 0,1 à 1 μL, volume réglable, D-1, DE-M
Espacement de cônes réglable No
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gray
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipette Tip 1 to 20 μL
Type à poignée Ergonomic
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette S
Programmabilité No
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 0,1 à 1 μl
Température (métrique) en fonctionnement 15 à 40°C
Garantie 36 mois
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 28,7 cm
Largeur (impériale) 4,7 in
Largeur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 1,9 in
Hauteur (métrique) 4,8 cm