Learn More
BRAND™ Pipette multicanaux Transferpette™ S -8 Microliter
Code produit. 10446333 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Précision:
0.6 %
0.8 %
1,6 %
Modèle:
M8-10
M8-100
M8-300
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10446333
Marque: BRAND™ 703708
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
Transferpette™ S
• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S-8 multicanaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.8 %
Autoclavable Autoclavable
Modèle M8-100
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Transferpette™ S
Type Pipette manuelle
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Affichage Numérique
Quantité 1/boîte
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 241.3 x 142.8 x 123.8mm
Longueur (métrique) 241.3 mm
Hauteur (métrique) 123.8 mm