Learn More
Syngene™ Transilluminateur pour systèmes G:Box
GREENER_CHOICE
Code produit. 15839952 Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Wavelength:
254/302 nm
254/364 nm
254 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Surface de filtration (métrique):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15839952
Marque: Syngene™ GX2530SE60
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le transilluminateur UV Syngene™ pour systèmes G:Box est conçu pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes G:Box
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 250 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 310 x 100 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 250 x 300 mm
Modèle Syngene 2530S
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 254 nm