Learn More
enQuireBio™ siARN récepteur / CD246 de tyrosine kinase ALK TranslationBlocker
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_004295 |
| Lignées cellulaires testées | SK-N-MC and NB-39-nu Neuroblastoma Cell Lines. |
| Contenu et stockage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Symbole de gène(s) | ALK |
| Identification génétique (Entrez) | 238 |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 10 nmol |
| Synonyme | CD246, NBLST3, Anaplastic lymphoma kinase |
| Target | Human |
| Forme | Lyophilized |