Learn More
enQuireBio™ siARN Caspase-3 humain TranslationBlocker
Code produit. 16019231
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Code produit. 16019231
Marque: enQuireBio™ QX402nmol
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bloque la transcription et la traduction de Caspase-3 provenant de l’humain.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_004337
Lignées cellulaires testées 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
Contenu et stockage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Symbole de gène(s) CASP3
Identification génétique (Entrez) 836
Type de produit ARNsi
Quantité 2 nmol
Synonyme SCA-1, CPP32, CPP32B CASP3
Target Human
Forme Lyophilized