Learn More
enQuireBio™ siARN Caspase-3 humain TranslationBlocker
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_004337 |
| Lignées cellulaires testées | 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs. |
| Contenu et stockage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Symbole de gène(s) | CASP3 |
| Identification génétique (Entrez) | 836 |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 2 nmol |
| Synonyme | SCA-1, CPP32, CPP32B CASP3 |
| Target | Human |
| Forme | Lyophilized |