Learn More
enQuireBio™ siARN antigène tumoral cellulaire p53 humain TranslationBlocker
Code produit. p-7155935
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Code produit. 16039211
Marque: enQuireBio™ QX322nmol
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bloque la transcription et la traduction de l’antigène tumoral cellulaire p53 provenant de l’humain.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000537
Lignées cellulaires testées U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone.
Contenu et stockage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Symbole de gène(s) TP53
Identification génétique (Entrez) 7157
Type de produit ARNsi
Quantité 2 nmol
Synonyme TRP53, BCC7, P53, LFS1, TP53
Target Human
Forme Lyophilized