Learn More
enQuireBio™ Interleukine-10 / siARN IL-10 chez l’humain TranslationBlocker
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | NP_000563 |
| Lignées cellulaires testées | Dendritic Cells derived from adherent human PBMCs. |
| Contenu et stockage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Symbole de gène(s) | IL10 |
| Identification génétique (Entrez) | 3586 |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 10 nmol |
| Synonyme | IL10A, IL-10, TGIF, CSIF, GVHDS |
| Target | Human |
| Forme | Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur