Learn More
enQuireBio™ SiARN IRF1 humain TranslationBlocker
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
2 nmol
Conditionnement:
10nmol
2nmol
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_002189 |
| Lignées cellulaires testées | U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone. |
| Contenu et stockage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Symbole de gène(s) | IRF1 |
| Identification génétique (Entrez) | 3659 |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 2 nmol |
| Synonyme | IRF-1, Interferon Regulatory Factor 1, MAR |
| Target | Human |
| Forme | Lyophilized |