Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Bev-A-Line IV translucide
Code produit. 11713139
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Diamètre (métrique) interne unitSize
11713139 6,4 mm 1 pièce
1 options
Code produit. 11713139
Marque: Cole-Parmer™ 0649015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube Bev-A-Line™
• Association de 2 tubes flexibles concentriques solidaires pour améliorer ces propriétés physiques et chimiques
• Thermosoudable et sans plastifiant
• Tube Bev-A-Line™ IV
• Applications: industrie alimentaire et pharmaceutique
• Caractéristiques: intérieur en polyéthylène réticulé et extérieur en acétate d'éthyle vinyle, translucide, semi-rigide, offre les mêmes avantages que le polyéthylène sans craquelures
• Certifications: conforme FDA (alimentaire), USP classe VI, USDA, NF
• Température: -51 à 71°C
• Stérilisation: chaleur sèche ou oxyde d'éthylène
• Tube Bev-A-Line™ VI
Spécification
Certifications/Conformité Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520 ; enveloppe 21 CFR 177.1350). Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Bev-A-Line
Diamètre (métrique) externe 9,6 mm
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Sûr pour les denrées alimentaires, les boissons, les médicaments, l’usage en laboratoire et l’usage général, mais beaucoup plus abordable que les tubes en PTFE, sans danger pour la plupart des alcools ; éviter l’utilisation de solvants forts
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Translucide
Pression maximale 61°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C