Learn More
Creusets translucides
Code produit. 12857723
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12857723
Marque: Yorlab 10444/15
Il en reste null
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Silice
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) externe 29mm
Hauteur (métrique) 19mm
Product Type Creuset