Learn More
Creusets translucides
Code produit. 12897723
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12897723
Marque: Yorlab 10444/19
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Silice
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 57mm
Hauteur (métrique) 37mm
Product Type Creuset