Learn More
Creusets translucides
26.80€ - 81.65€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Silice |
Product Type Specs | Creuset |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12857723
|
Yorlab
10444/15 |
29mm |
26.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12867723
|
Yorlab
10444/16 |
38mm |
30.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12897733
|
Yorlab
10446/11 |
43mm |
50.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12897723
|
Yorlab
10444/19 |
57mm |
44.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12807733
|
Yorlab
10444/20 |
67mm |
65.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12817733
|
Yorlab
10444/21 |
82mm |
81.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Translucide | |
Silice | |
Creuset |