Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Code produit. p-8272091 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Pression maximale:
0,5 bar
1,5 bar
1 bar
2 bars
30 bars
35 bar
40 bars
Longueur totale (métrique):
25 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
Code produit. 11728138
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Certifications/Conformité conforme FDA, BFR et WRAS
Diamètre (métrique) interne 6,4mm
Diamètre (métrique) externe 11,2 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Pression maximale 1 bar