Learn More
Fisherbrand™ Tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Pression maximale:
0,5 bar
1,5 bar
1 bar
30 bars
35 bar
40 bars
60 bar
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 12,8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Translucide |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido