Learn More
Fisherbrand™ Flacons translucides en MDPE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications de laboratoire générales |
| Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
| Matériau | MDPE |
| Nb par paquet | 10 paquet |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Type de produit | Flacon à col large |
| Afficher plus |