Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Code produit. 11708138 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 mm
9,6 mm
12.8 mm
16 mm
22,4 mm
Longueur totale (métrique):
25 m
5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5 M
5m
Code produit. 11708138
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est inodore, non toxique et présente une excellente résistance à la chaleur.
  • Translucide
  • Non jaunissante
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures standard
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 9,6 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C