Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 mm
9,6 mm
12.8 mm
16 mm
22,4 mm
Longueur totale (métrique):
25 m
5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5 M
5m
Description
- Translucide
- Non jaunissante
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures standard
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 2,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| À utiliser avec (application) | Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |