Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Code produit. 11517662 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11517662
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Longueur (métrique) 24 mm
Quantité 10/boîte
Plage de températures (métrique) –60 à 200°C
Couleur Translucide
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Diamètre (métrique) supérieur 14 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon