Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Plage de températures (métrique) | −60 à +200°C |
| Couleur | Translucide |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 11,5 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon |