Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit. 11753845 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longueur totale (métrique):
25 m
5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5m
Code produit. 11753845
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube à utiliser avec des pompes péristaltiques. Le tube translucide en silicone Fisherbrand™ est idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et de transfert de fluides stériles.
  • Tube translucide en silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec Pompes péristaltiques
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C