Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col étroit en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acide acétique
Acétate d’éthyle
Acétonitrile
Eau distillée
Heptane
Isopropanol
Méthanol
N,N-Diméthylformamide
Pentane
Toluène
Tétrahydrofuranne (THF)
Xylène
Éthanol
Couleur de la vis:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Filetage (métrique):
GL 25
GL 25
GL 32
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
Pissettes en PEBD à col étroit VITsafe™ – Les pissettes répondent à toutes les exigences de sécurité pour travailler avec des produits chimiques potentiellement dangereux.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Flacon en PEBD avec tube de pulvérisation en PP, Polypropylene |
| Conditionnement | Emballage individuel dans sachet en PE |
| Quantité | 12Pack |
| Couleur de la vis | Jaune |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 135 mm |
| Type de produit | Pissette de sécurité |
| Afficher plus |