Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert transparentes non stériles en PEBD
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- La poire intégrée élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement, et d’autoclavage
- Les tiges flexibles se courbent pour échantillonner à partir de tubes étroits ou courts
- Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions
- Pipettes en plastique souple fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) non toxique
- Non stériles, transparentes et entièrement recyclables
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| Gouttes/ml | 30 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1 ml |
| Quantité | 500/boîte |
| Type de pointe | Long |
| Volume (métrique) de distribution | Goutte de 33 μl |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette de transfert |