Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons en PEBD, transparents
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Quantité:
100Pack
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Récipients économiques prêts à l’emploi, parfaits pour le stockage d’une grande variété de matériaux liquides et solides.
- En polyéthylène basse densité (PEBD) durable et incassable
- Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
- Les couvercles à clipser empêchent les déversements et les fuites, même lorsque le flacon est à l’envers
- Les couvercles fixés permettent d’accéder au bouchon avec une seule main et ne peuvent pas être perdus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8 ml |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Stockage d’une grande variété de matières liquides et solides |
| Comprend | Bouchon à joint |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 100Pack |
| Poids (métrique) | 33,5 kg |
| Clarity | Transparent |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 56 mm |
| Afficher plus |