Learn More
Multiroir™ Séparateur en plastique transparent pour une séparation sur la largeur
Click to view available options
:
Capacité : 1,9 à 30 L
Description
Tiroir modulaire
• Visibilité totale, transparent comme le verre
• Assemblage par glissière
• Capacité 1,9 à 30L
• Séparateur
• Visibilité totale, transparent comme le verre
• Assemblage par glissière
• Capacité 1,9 à 30L
• Séparateur
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/Paquet |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Séparateur |
| Couleur | Transparent |