Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Product Code. 10129110
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10129110
Brand: Vitlab™ 440941
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en polypropylène transparent VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle en relief bleu, facile à lire.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
Specifications
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 120 mm