Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
- Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 91 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 133 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction