Learn More
Gilac™ Boîte Hermétique avec Couvercle
Code produit. 11794905
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11794905
Marque: Gilac™ G602120
Boite hermétique. Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures.
  • Boite hermétique
  • Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures
  • Laisse le contenu visible et reconnaissable
  • Couvercle souple et étanche
  • Boite transparente en PP et couvercle blanc en PEBD
Spécification
Capacité (impériale) 40.6 oz.
Capacité (métrique) 1,2 L
Certifications/Conformité Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon LDPE
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Type de produit Glacière
Quantité 1 unité
Modèle Stackable
Plage de températures (impériale) -4°F to +194°F
Plage de températures (métrique) –20 à 90°C
Dimensions (L x l x H) 215 x 110 x 75 mm
Longueur (métrique) 215 mm
Longueur (impériale) 8.5 in.
Largeur (métrique) 110 mm
Largeur (impériale) 4.3 in.
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 3 in.
Poids (impériale) 4.6 oz.
Poids (métrique) 0,13 kg