Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
Description
- Entonnoir en PP transparent
- Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Capacité (métrique) | 222 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 155 mm |
| Angle | 60° |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Adaptés au contact avec les denrées alimentaires |
| Longueur (métrique) du tube | 77 mm |