Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
Code produit. 10290021 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
plusmn; 0,006 ml
plusmn; 0,007 ml
plusmn; 0,010 ml
plusmn; 0,030 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,070 ml
plusmn; 0,10 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10290021
Marque: BRAND™ 27316
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • Type 3 (zéro en haut)
  • Graduations de marquage DE-M
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
  • Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Tolérance plusmn; 0,007 ml
Volume (métrique) 1 ml