Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène
Code produit. 11887890
Click to view available options
Hauteur (métrique):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11887890
Marque: Vitlab™ 70994
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparents VITLAB™ possèdent une tige courte et large. Idéal pour le transfert de substances en poudre ou en granulés.
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 22 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 94 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Convient au contact alimentaire
Longueur (métrique) du tube 20 mm