Learn More
Kartell™ Entonnoirs à poudre en polypropylène transparent
Code produit. 10777731
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
120 mm
150 mm
180 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
30 mm
36 mm
43 mm
Longueur (métrique) du tube:
27 mm
39 mm
48 mm
Capacité (métrique):
360 ml
730 ml
1290 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10777731
Marque: Kartell™ 0017000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs à poudre en PP transparent Kartell™ sont conçus pour verser de grandes quantités de poudre ou autres matières solides ou liquides sans restriction de débit, ségrégation de composants ni formation de ponts.
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs à poudre en PP transparent Kartell™ sont conçus pour verser de grandes quantités de poudre ou autres matières solides ou liquides sans restriction de débit, ségrégation de composants ni formation de ponts.
  • Côtés inclinés à 60°
  • La nervure externe évite toute pressurisation
  • Utilisable avec des liquides
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150 mm
Capacité (métrique) 730 ml
Diamètre (métrique) de la tige 36 mm
Matériau PP
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Utilisable avec des liquides
Longueur (métrique) du tube 39 mm