Learn More
BrandTech™ Conteneurs d’échantillons PFA avec bouchons à vis
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournis avec un bouchon à vis PFA
- Autoclavables à 121°C et faciles à nettoyer
- Capables de résister à des températures allant de −200°C à +250°C
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 54 mm |
| Matériau | PFA |
| Volume (métrique) | 180 ml |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement, stockage et transport des échantillons |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +250°C |
| Matériau du bouchon | PFA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 112 mm |
| Quantité | 1/Bte |
| Afficher plus |