Learn More
VITLAB™ Verres de montre en PP transparent
Click to view available options
Diamètre (métrique):
80 mm
100 mm
118,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour couvrir les béchers |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |