Learn More
VITLAB™ Pissettes, polypropylène transparent
Code produit. 15722026
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Filetage (métrique):
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 15722026
Marque: VITLAB™ 93993
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lavez l’équipement et les matériaux à l’aide d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux optimisé. Les pissettes VITLAB™, en polypropylène transparent, sont dotées d’un bouchon à vis avec un tube de pulvérisation intégré sur un flacon à col étroit ou large. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement, autoclavables et recyclables.
Les pissettes sont appropriées pour le nettoyage, le revêtement et l’enrobage dans n’importe quel environnement de laboratoire. Les flacons en polypropylène sont parfaits pour une variété d’applications, notamment pour l’utilisation avec une vaste gamme de produits chimiques, de solvants et de températures. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
  • Conçus pour un contrôle précis de la température
    • L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un meilleur contrôle
    • Reflux du milieu optimisé par le tube de pulvérisation continu
  • Choix de flacons à col étroit ou large
    • Flacons coniques à col étroit pour une manipulation plus facile
    • Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
    • Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
  • En polypropylène léger et durable
    • Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
    • Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
    • Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Quantité 12Pack
Filetage (métrique) GL 45
Bouche Large
Hauteur (métrique) 166 mm
Type de produit Pissette
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis