Learn More
Masterflex™ Tubulure Vinyle transparente
Code produit. 15320614
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
12,8 mm
25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
50ft
Code produit. 15320614
Marque: Masterflex™ 0640536
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité Conformité GMP
Diamètre (métrique) interne 25,4 mm
Matériau Vinyle
Diamètre (métrique) externe 31,8 mm
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire à usage général
Température min. de fonctionnement (métrique) -43°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Pression maximale 23 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C