Learn More
Trapidil EP Impureté A, Mikromol™
Code produit 30050799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050799 25 mg 25mg
30049705 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050799 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3502.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Trapidil EP Impureté A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
CAS 2503-56-2
Noms d’analytes ou de composants 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, Trapidil Imp. A (EP), 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 5-Methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 1,3,7-Triaza-4-hydroxy-6-methylindolizine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,2,4-triazolo[2,3-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetrazaindene, 5-Methyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 7-Hydroxy-5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, NSC 32071, NSC 511493, Stabilizer 583, TAI, TAI (sensitizer), Trapidil Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
SMILES Cc1cc(O)n2ncnc2n1
Nom IUPAC 5-méthyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 150,0542 g/mol