Learn More
Travoprost, Mikromol™
Description
Travoprost
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Travoprost |
| CAS | 157283-68-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Travoprost |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C26 H35 F3 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-(5Z)-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3R*),3alpha,5alpha]]-7-[3,5-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-5-Heptenoic acid 1-methylethyl ester, AL 6221, Travaprost, Travatan, Travatanz, Travoprost |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3R)-3-hidroxi-4-[3-(trifluorometil)fenoxi]but-1-enil]ciclopentil]hept-5-enoato de propan-2-ilo |
| Afficher plus |