Learn More
Hoefer™ Plateaux pour mini-unité sous-marine HE 33
Click to view available options
Type:
Plateau de coulage
Plateau de migration
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
- Plateaux d’exécution ou de coulage
- 7 x 10 cm
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité sous-marine HE33 |
| Type | Plateau de coulage |
| Dimensions (L x l) | 3,93 x 2,75 po (10 x 7 cm) |
| Longueur (impériale) | 3,93 in |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 2,75 in |
| Largeur (métrique) | 7 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido