Learn More
IKA™ Trayster Digital
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour les échantillons biologiques, en particulier les échantillons sanguins.
- Convient aux procédés de séparation et de mélange d’échantillons en poudre et liquides dans les tubes Eppendorf et Greiner contenant jusqu’à 50 ml.
- Les accessoires facilement amovibles permettent un nettoyage simple et rapide des échantillons déversés.
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 0 à 80 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 24 VCC, 50/60 Hz, 1 A |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Ampérage | 1 A |
| Certifications/Conformité | IP 21 DIN EN 60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 140 mm |
| Largeur (métrique) | 460 mm |
| Type de contrôleur | 1rpm |
| Afficher plus |