Learn More
Trazodone hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16418336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16418336
Marque: Medchem Express HYB0478
MedChemExpress Trazodone (hydrochloride) (AF-1161) is an antidepressant belonging to the class of serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors for treatment of anxiety disorders.
Trazodone (hydrochloride) (AF-1161) is an antidepressant belonging to the class of serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors for treatment of anxiety disorders.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trazodone hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 25332-39-2
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23Cl2N5O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme AF-1161
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (40.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (40.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C4C=CC=CN41.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 408.32
Poids de la formule 408.32
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.