Learn More
TRC051384, MedChemExpress
Code produit. 16414666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16414666
Marque: Medchem Express HY101712
MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Spécification
Nom chimique ou matériau TRC051384
CAS 867164-40-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H31N5O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Poids moléculaire (g/mol) 465.54
Poids de la formule 465.54
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.