Learn More
Succinate de trélagliptine, Mikromol™
Description
succinate de trélagliptine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trelagliptin Succinate |
| CAS | 1029877-94-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trelagliptin Succinate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18H20FN5O2.C4H6O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Butanedioic acid, compd. with 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-4-fluorobenzonitrile (1:1), SYR 111472 succinate, SYR 472, Trelagliptin succinate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20FN5O2.C4H6O4/c1-22-17(25)8-16(23-6-2-3-15(21)11-23)24(18(22)26)10-13-7-14(19)5-4-12(13)9-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8,15H,2-3,6,10-11,21H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3cc(F)ccc3C#N)C1=O.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidil]-3-metil-2,4-dioxo-pirimidin-1-il]metil]-4-fluoro-benzonitrilo; ácido succínico |
| Afficher plus |