Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TREM2.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 54.69 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 54.69-3500 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TREM2. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2 |
| Identification génétique (Entrez) | 54209 |
| Afficher plus |