Spécification
| Plage de dosage | 28.13 to 1800 pg/mL (example only, lot dependent) |
| Sensibilité du dosage | 28.13 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Méthode de détection | Sandwich ELISA |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Sandwich ELISA |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 340205 |
| Symbole de gène(s) | TREML1 |
| Afficher plus |