Learn More
Trenbolone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317761 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317761 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17607700AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone
CAS 10161-33-8
Noms d’analytes ou de composants Trenbolone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H22 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nom IUPAC (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-méthyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthréne-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 270,162 g/mol